Wichtige Dokumente
11993
Beschichtete GC-Packung
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 50 g
Parameter
60-225 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
40/60 Chromosorb T support
Aktive Matrixgruppe
5% Carbowax 20M phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group general
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)