ZRB1812
Anti-RARγ1 Antibody, clone 1C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C22, recombinant monoclonal
Beschreibung
1C22 Clone
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 50.34 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey, monkey, bovine, porcine, horse, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RARG(5916)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected RAR 1 in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RAR 1 peptide with a KD of 1.1 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected RAR 1 in MCF-7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable