Merck
Z767549
Cellometer® ViaStain PI (propidium iodide) staining solution in PBS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nexcelom CS1-0109-5ML
Rechtliche Hinweise
Cellometer is a registered trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
ViaStain is a trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)