Z741682
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 0.5-200 μL, refill tower
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
low retention
Verpackung
pack of 960 ea (Refil)
Hersteller/Markenname
Sartorius LH-L790202
Maximales Volumen
200 μL
Volumenbereich
0.5-200 μL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)