Z733865
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
disperser element for T-18 basic disperser, 14 mm, 10/cs
Synonym(e):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
IKA 3452300
Durchmesser
14 mm
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)