Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, Schuko plug
, UK plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
cooling: no
Hersteller/Markenname
Hettich 4701
Parameter
15000 rpm
24400 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
H × B × T
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
Gewicht
81 kg (179 lb)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
- Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
- Noise Dampening Technology
- Self diagnostic testing
- 98 user defined programs