Z722839
Zubehör für Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R Zentrifugen
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 2 x microtrite plates
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1460
Parameter
2,218 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Carriers not included.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG