Z674796
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kern ABT 220-4NM
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Wiegekapazität
220 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
Plattendurchm.
80 mm
Größe
217 mm × 356 mm × 338 mm