Merck
Z654442
Consort EV series power supplies
EV2650, output0-600 V, 0-500 mA, 0-150 W
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Beschreibung
30 ohms min load resistance
4 × 4 mm sockets
Hersteller/Markenname
EV2650
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
0-40 °C ambient temperature
B × T × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
Gewicht
4.3 kg
Ausgabe
0-600 V, 0-500 mA, 0-150 W
Allgemeine Beschreibung
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity