Merck
Z646466
BRAND® PD-Tip
maximum volume 25 mL, BIO-CERT®
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
ATP free
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter
Verpackung
pack of 50 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
BRAND 702694
Maximales Volumen
25 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für Brand® HandyStep®, Eppendorf® Multipette® 4780/Repeater, EDOS® 5221 und andere kompatible Systeme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dispense with ease – even critical media
  • Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
BR702694 (India)
Rechtliche Hinweise
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)