Z645532
Nichiryo pipette tips
maximum volume 200 μL, universal, pack of 960 (10 racks of 96 tips), sterile
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Nichiryo BMT-SGRS
Verfügbarkeit
not available in (France)
Maximales Volumen
200 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- RNase and DNase free
- Fits most pipettes
- Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
- Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips