Z640425
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 20-300 μL
Synonym(e):
epT.I.P.S. Reload System, pipetting tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
orange tip
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 073.444
Eppendorf® 022491547
Länge
55 mm
Maximales Volumen
300 μL
Volumenbereich
20-300 μL
Allgemeine Beschreibung
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Single-use pipette tips with a universal cone for compatibility
- Easy handling and minimal force required for attachment or ejection
- Complete sealing for maximum precision and accuracy
- Different volume sizes with color coding, corresponding to pipette color coding
- Volume markings for convenient visual inspection
- Available in various purity grades such as Eppendorf Quality and PCR clean
- Long pipette tips offered for certain volume sizes
- Reduced waste compared to disposable racks
- Refill trays can be autoclaved without foil at temperatures up to 121 °C for reuse
- Refill system packaged as dual-sided or stack form, depending on tip size
- Color-coded trays enable easy identification of volume and pipettes