Z637254
Edisonite™ Super universal detergent
weight 1 kg
Beschreibung
neutral detergent
Hersteller/Markenname
BRAND 44361
Gewicht
1 kg
Allgemeine Beschreibung
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Sonstige Hinweise
BR44361 (India)
Rechtliche Hinweise
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)