Z628107
BRAND® telescopic filling tube
for 0.5-10 mL Dispensette®, L 195-350 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Empfohlene Produkte
Materialien
FEP
Hersteller/Markenname
BRAND
Länge
195-350 mm
Sonstige Hinweise
BR704208 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)