Z601195
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.5-0.8 mL tubes 8x45 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 0.5 - 0.8 mL tubes
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 2023
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt