Merck
Z569755
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 1000E, volume range 100-1000 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Verpackung
pack of 800 ea
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2079E
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
1 mL
Volumenbereich
100-1000 μL
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.