Merck
Z360457
Kunststoffboxen
L × W × H 129 mm × 75 mm × 59 mm
Synonym(e):
laboratory storage, plastic storage box
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.51
Materialien
styrene-acrylonitrile (SAN)
Hersteller/Markenname
Nalgene 5700-0325
L × B × H
129 mm × 75 mm × 59 mm
Allgemeine Beschreibung
Stapelbare, transparente Behälter lieferbar in 7 Größen. Ideal zur Aufbewahrung von trockenen Materialien wie Filtern, Stopfen, Fittings und anderem Labormaterial. Polystyrolbox mit fest schließendem PE-Schnappdeckel und Stapelrändern. Nicht auf Dichtigkeit geprüft. Auch als Gefrierbehälter geeignet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)