Merck
Z355011
Millipore
Millicell® HA culture plate inserts
pore size 0.45 μm, diam. 30 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Hersteller/Markenname
Millipore PIHA03050
Durchmesser
30 mm
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Mixed cellulose esters membrane (HATF) in a polystyrene housing
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)