Merck
Z331910
BRAND® Spender III Flaschenaufsatz Spender, Einfache Einteilung
5-50 mL, with SafetyPrime
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Leistungsmerkmale
with SafetyPrime
Hersteller/Markenname
BRAND 4700361 EU
BrandTech 4701361 US
Messbereich
5-50 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Zuverlässig und langlebig durch Spitzenmaterialien wie ETFE, PTFE, PFA, FEP, Borosilikatglas, Platinum-Iridium.
  • Sicherheitsdosiersystem. Minimiert unbeabsichtiges Verschütten bei falscher Installation.
  • Einstellbarer Dosierwinkel. Kann gedreht werden, so dass das Etikett stets sichtbar ist. Sicherheitsdeckel.
  • Teleskopisches Einfüllrohr. Passt auf verschiedene Flaschengrößen - ohne Messen und Schneiden.
  • Wartungsfreies Kugelventil.
  • Einfaches System zur Kalibrierung ohne Werkzeug. Die eingebaute Sicherung zeigt permanent an, daß das Gerät nicht mehr der Werkseinstellung entspricht. Leicht ablesbares Display, einfache Volumeneinstellung mit Einstellknopf.
  • Dispensette® III: Ideal für alle Reagenzien, auch für starke Säuren. H3PO4, H2SO4, wie NaOH, KOH, Salzverbindungen und andere Lösemittel (z.B. Methanol, Acetonitril).
  • Das SafetyPrime¿ Ventil verhindert jeglichen Reagenzverlust bei der Inbetriebnahme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Simple: Wide range of applications for organic solvents, acids, alkalis and saline solutions.• Easy: Minimum operating forces, maximum comfort.• Efficient: Reliable in challenging continuous operation and with aggressive media.
Verlinkung
See the Compatibility Chart to choose the correct bottle-top dispenser.
Sonstige Hinweise
BR4700361 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
SafetyPrime is a trademark of BRAND GMBH + CO KG