Z325961
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipettes, cotton plug
capacity 1 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 27206
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Baumwollstopfen und erweitertem Ansaugrohr. Eterna Graduierung aus brauner Diffusionsfarbe
Sonstige Hinweise
BR27206 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)