Z325368
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 20 mL, two marks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
partial delivery
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29734
Messbereich Volumen
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Kapazität
20 mL
Allgemeine Beschreibung
According to DIN EN ISO 648.
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.