Merck
Z324280
BRAND® Silberbrand ETERNA Messzylinder mit abnehmbarer PP-Basis und Schutzkragen
volume 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
borosilicate glass 3.3
Agentur
according to DIN 12 680-1
Leistungsmerkmale
subdivision 2 mL
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
335 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran-Glas®, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel
Sonstige Hinweise
BR31949 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences