Merck
XNATS
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp Tissue PCR Kit
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Verwendung
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das REDExtract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit enthält alle notwendigen Reagenzien für die schnelle Extraktion und Amplifikation von genomischer DNA aus den Schwänzen von Mäusen und anderem Tiergewebe, Wangenabstrichen, Haarschäften und Speichel. Es besteht keine Notwendigkeit für einen mechanischen Aufschluss, eine organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Ausfällung der DNA. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die PCR-Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung verwendet einen Antikörper-basierten Hot-Start für die spezifische Amplifikation. Das REDExtract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit enthält einen Tracking-Farbstoff, der das einfache direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse ermöglicht.
Anwendung
REDExtract-N-Amp Tissue PCR-Kit wird verwendet für:
  • DNA-Extraktion
  • Genotypisierung
  • Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für die schnelle Isolierung genomischer DNA für die Genotypisierung
  • Extraktion genomischer DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in 15 Minuten
  • PCR ReadyMix, speziell zur Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate lang haltbar
  • REDExtract-N-Amp enthält einen Tracking-Farbstoff für das praktische und direkte Auftragen von PCR-Reaktionen auf Agarosegele für die Analyse
Komponenten
Kits enthalten Gewebevorbereitungslösung, Extraktionslösung und REDExtract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch.
Sonstige Hinweise
Die Extract-N-Amp Tissue PCR Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Eine neue Extraktionsmethode eliminiert lange enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung. Das Kit enthält außerdem ein Heißstart PCR-Reaktionsgemisch, das speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen inerten Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen einfach auf Agarosegele zur Analyse aufgetragen werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Prinzip
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus Mäuseschwänzen, Haar, Tiergewebe, Speichel und Wangenabstrichen. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Gewebevorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Rechtliche Hinweise
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chunmei Wang et al.
Nature communications, 9(1), 1544-1544 (2018-04-20)
Sexual dimorphism exists in energy balance, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the female mice have more pro-opiomelanocortin (POMC) neurons in the arcuate nucleus of hypothalamus than males, and female POMC neurons display higher neural activities
Bethany S Reid et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(4), 1188-1196 (2010-02-23)
Previous studies identified Inka1 as a gene regulated by AP-2alpha in the neural crest required for craniofacial morphogenesis in fish and frog. Here, we extend the analysis of Inka1 function and regulation to the mouse by generating a LacZ knock-in
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 592362-592362 (2021-04-06)
Compromised cardiac function is a hallmark for heart failure, mostly appearing as decreased contractile capacity due to dysregulated calcium handling. Unfortunately, the underlying mechanism causing impaired calcium handling is still not fully understood. Previously the miR-132/212 family was identified as
Meng Yu et al.
Cell & bioscience, 12(1), 170-170 (2022-10-10)
Pro-opiomelanocortin (POMC) neurons play a sexually dimorphic role in body weight and glucose balance. However, the mechanisms for the sex differences in POMC neuron functions are not fully understood. We detected small conductance calcium-activated potassium (SK) current in POMC neurons.
Ann-Kristin Brauns et al.
Scientific reports, 9(1), 9553-9553 (2019-07-04)
Peroxisomes are involved in the degradation of very long-chain fatty acids (VLCFAs) by β-oxidation. Besides neurological defects, peroxisomal dysfunction can also lead to testicular abnormalities. However, underlying alterations in the testes due to a peroxisomal defect are not well characterized
Protokolle
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Das Protokoll des Extract-N-Amp-Kits bietet eine schnelle DNA-Extraktionsmethode, die in 15 Minuten zu einer PCR-bereiten Probe führt. Der optimierte PCR ReadyMix sorgt für eine erfolgreiche und saubere Amplifikation. Der RED-Ladefarbstoff ermöglicht die Probenrückverfolgung.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.