WH0146310M2
Monoclonal Anti-RNF151 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ring finger protein 151
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF151(146310)
Immunogen
Sequence
HMNKLRKTIGRLEVKCKNADAGCIVTCPLAHRKGHQDSCPFELTACPNEGCTSQVPRGTLAEHRQHCQQGSQQRCPLGCGATLDPAERARHNCYRELHNAWSVRQE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable