WH0134430M1
Monoclonal Anti-WDR36 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686I1650, Anti-TAWDRP, Anti-WD repeat domain 36
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... WDR36(134430)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SGIETELRSLSPDCGGSIEVMQSFLKMIGMMLDRKRDFELAQAYLALFLKLHLKMLPSEPVLLEEITNLSSQVEENWTHLQSLFNQSMCILNYLKSALL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable