WH0079733M1
Monoclonal Anti-E2F8 antibody produced in mouse
clone 3E9-2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E2F transcription factor 8, Anti-FLJ23311
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E9-2F5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... E2F8(79733)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAQLAAICKMQLEEQSSESRQKVKVQLARSGPCKPVAPLDPPVNAEMELTAPSLIQPLGMVPLIPSPLSSAVPLILPQAPSGPSYAIYLQPTQAHQSVTPPQGLSPTVCTTHSSKATGSKDSTDATTEKAANDTSKASASTRPGSLLPAPERQGAKSRTREPAGERGSKRASMLEDSGSKKKFKEDLKGLENVSATLFPSGYLIPLTQCSSLGAESILSGKENSSALSPNHRIYSSPIAGVIPVTSSELTAVNFPSFHVTPLKLMVSPTSVAAVPVGNSPALASSHPVPIQNPSSAIVNFTLQHLGLISPNVQLSASPGSGIVPVSPRIESVNVAPENAGTQQGRATNYDSPVPGQSQPNGQSVAVTGAQQPVPVTPKGSQLVAESFFRTPGGPTKPTSSSCMDFEGANKTSLGTLFVPQRKLEVSTEDVH
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable