WH0065991M5
Monoclonal Anti-FUNDC2 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DC44, Anti-FLJ33773, Anti-FUN14 domain containing 2, Anti-HCBP6, Anti-HCC3, Anti-MGC131676, Anti-MGC2495, Anti-PD03104
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUNDC2(65991)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
METSAPRAGSQVVATTARHSAAYRADPLRVSSRDKLTEMAASSQGNFEGNFESLDLAEFAKKQPWWRKLFGQESGPSAEKYSVATQLFIGGVTGWCTGFI
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable