WH0065009M1
Monoclonal Anti-NDRG4 antibody produced in mouse
clone 2G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA1180, Anti-MGC19632, Anti-NDRG family member 4, Anti-SMAP8
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDRG4(65009)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPECWDGEHDIETPYGLLHVVIRGSPKGNRPAILTYHDVGLNHKLCFNTFFNFEDMQEITKHFVVCHVDAPGQQVGASQFPQGYQFPSMEQLAAMLPSVVQHFGFKYVIGIGVGAGAYVLAKFALIFPDLVEGLVLVNIDPNGKGWIDWAATKLSGLTSTLPDTVLSHLFSQEELVNNTELVQSYRQQIGNVVNQANLQLFWNMYNSRRDLDINRPGTVPNAKTLRCPVMLVVGDNAPAEDGVVECNSKLDPTTTTFLKMADSGGLPQVTQPGKLTEAFKYFLQGMGYMPSASMTRLARSRTASLTSASSVDGSRPQACTHSESSEGLGQVNHTMEVSC
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)