WH0050717M1
Monoclonal Anti-WDR42A antibody produced in mouse
clone 1A12, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-DKFZp781G1096, Anti-H326, Anti-MGC99640, Anti-WD repeat domain 42A
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDR42A(50717)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSSKGSSTDGRTDLANGSLSSSPEEMSGAEEGRETSSGIEVEASDLSLSLTGDDGGPNRTSTESRGTETESSGEDKDSDSMEDTGHYSINDENRVHDRSEEEEEEEEEEEEEQPRRRVQRKRANRDQDSSDDERALEDWVSSETSALPRPRWQALPALRERELGSSARFVYEACGARVFVQRFRLQHGLEGHTGCVNTLHFNQRGTWLASGSDDLKVVVWDWVRRQPVLDFESGHKSNVFQVRQGSIIATERIRHELEKSELQHGLGADSELL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable