WH0030819M1
Monoclonal Anti-KCNIP2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp566L1246, Anti-KCHIP2, Anti-Kv channel interacting protein 2, Anti-MGC17241
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNIP2(30819)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MRGQGRKESLSDSRDLDGSYDQLTGHPPGPTKKALKQRFLKLLPCCGPQALPSVSENSVDDEFELSTVCHRPEGLEQLQEQTKFTRKELQVLYRGFKNEC
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable