WH0010284M1
Monoclonal Anti-SAP18 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-2HOR0202, Anti-MGC27131, Anti-SAP18p, Anti-Sin3A-associated protein, 18kDa
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAP18(10284)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAVESRVTQEEIKKEPEKPIDREKTCPLLLRVFTTNNGRHHRMDEFSRGNVPSSELQIYTWMDATLKELTSLVKEVYPEARKKGTHFNFAIVFTDVKRPGYRVKEIGSTMSGRKGTDDSMTLQSQKFQIGDYLDIAITPPNRAPPTSGRMRPY
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable