WH0010059M1
Monoclonal Anti-DNM1L antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DLP1, Anti-DRP1, Anti-DVLP, Anti-DYMPLE, Anti-HDYNIV, Anti-VPS1, Anti-dynamin 1-like
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNM1L(10059)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEALIPVINKLQDVFNTVGADIIQLPQIVVVGTQSSGKSSVLESLVGRDLLPRGTGIVTRRPLILQLVHVSQEDKRKTTGEENGVEAEEWGKFLHTKNKLYTDFDEIRQEIENETERISGNNKGVSPEPIHLKIFSPNVVNLTLVDLPGMTKVPVGDQPKDIELQIRELILRFISNPNSIILAVTAANTDMATSEALKISREVDPDGRRTLAVITKLDLMDAGTDAMDVLMGRVIPVKLGIIGVVNRSQLDINNKKSVTDSIRDEYAFLQKKYPSLANRNGTKYLARTLNRLLMHHIRDCLPELKTRINVLAAQYQSLLNSYGEPVDDKSATLLQLITKFATEYCNTIEGTAKYIETSELCGGARICYIFHETFGRTLESVDPLGGLNTIDILTAIRNATGPRPALFVPEVSFELLVKRQIKRLEEPSLRCVELVHEEMQRIIQHCSNYSTQELLRFPKLHDAIVEVVTCLLRKRLPVTNEMVHNLVAIELAYINTKHPDFADACGLMNNNIEEQRRNRLARELPSAVSRDKLIQDSRRETKNVASGGGGVGDGVQEPTTGNWRGMLKTSKAEELLAEEKSKPIPIMPASPQKGHAVNLLDVPVPVARKLSAREQRDCEVIERLIKSYFLIVRKNIQDSVPKAVMHFLVNHVKDTLQSELVGQLYKSSLLDDLLTESEDMAQRRKEAADMLKALQGASQIIAEIRETHLW
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable