WH0009189M1
Monoclonal Anti-ZBED1 antibody produced in mouse
clone 5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ALTE, Anti-KIAA0785, Anti-TRAMP, Anti-zinc finger, BED-type containing 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZBED1(9189)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NKSLESSQTDLKLVAHPRAKSKVWKYFGFDTNAEGCILQWKKIYCRICMAQIAYSGNTSNLSYHLEKNHPEEFCEFVKSNTEQMREAFATAFSKLKP
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable