WH0008837M1
Monoclonal Anti-CFLAR antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CASH, Anti-CASP8 and FADD-like apoptosis regulator, Anti-CASP8AP1, Anti-CLARP, Anti-Casper, Anti-FLAME, Anti-FLAME1, Anti-FLIP, Anti-IFLICE, Anti-MRIT, Anti-USURPIN, Anti-cFLIP, Anti-cFLIPL, Anti-cFLIPR, Anti-cFLIPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFLAR(8837)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
AGTSYRNVLQAAIQKSLKDPSNNFRLHNGRSKEQRLKEQLGAQQEPVKKSIQESEAFLPQSIPEERYKMKSKPLGICLIIDCIGNETELLRDTFTSLGYE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable