WH0008569M3
Monoclonal Anti-MKNK1 antibody produced in mouse
clone S52, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1, Anti-MNK1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S52, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MKNK1(8569)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MVSSQKLEKPIEMGSSEPLPIADGDRRRKKKRRGRATDSLPGKFEDMYKLTSELLGEGAYAKVQGAVSLQNGKEYAVKIIEKQAGHSRSRVFREVETLYQCQRNKNILELIEFFEDDTRFYLVFEKLQGGSILAHIQKQKHFNEREASRVVRGVAAALDFLHTKDKVSLCHLGWSAMAPSGLTAAPTSLGSSDPPTSASQVAGTTGIAHRDLKPENILCESPEKVSPVKICDFDLGSGMKLNNSCTPITTPELTTPCGSAEYMAPEVVEVFTDQATFYDKRCDLWSLGVVLYIMLSGYPPFVGHCGADCGWDRGEVCRVCQNKLFESIQEGKYEFPDKDWAHISSEAKDLISKLLVRDAKQRLSAAQVLQHPWVQGQAPEKGLPTPQVLQRNSSTMDLTLFAAEAIALNRLLSQHEENELAEEPEALADGLCSMKLSPPCKSRLARRRALAQAGRGEDRSPPTAL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)