WH0006938M1
Monoclonal Anti-TCF12 antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HEB, Anti-HTF4, Anti-HsT17266, Anti-transcription factor 12 (HTF4, helix-loop-helix transcription factors 4)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TCF12(6938)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VGSPSPLTGTSQWPRPGGQAPSSPSYENSLHSLKNRVEQQLHEHLQDAMSFLKDVCEQSRMEDRLDRLDDAIHVLRNHAVGPSTSLPAGH
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable