WH0006911M1
Monoclonal Anti-TBX6 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-T-box 6
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBX6(6911)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SFHRVKLTNSTLDPHGHLILHSMHKYQPRIHLVRAAQLCSQHWGGMASFRFPETTFISVTAYQNPQITQLKIAANPFAKGFRENGRNCKRERDARVKRKLRGPEPAATE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable