WH0006907M7
Monoclonal Anti-TBL1X antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EBI, Anti-TBL1, Anti-transducin (beta)-like 1X-linked
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBL1X(6907)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LASASFDSTVRLWDIERGVCTHTLTKHQEPVYSVAFSPDGKYLASGSFDKCVHIWNTQSGNLVHSYRGTGGIFEVCWNARGDKVGASASDGSVCVLDLRK
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable