WH0005097M1
Monoclonal Anti-PCDH1 antibody produced in mouse
clone 5D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC45991, Anti-PC42, Anti-PCDH42, Anti-protocadherin 1 (cadherin-like 1)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCDH1(5097)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
YKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable