WH0004638M1
Monoclonal Anti-MYLK antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686I10125, Anti-FLJ12216, Anti-KRP, Anti-MLCK, Anti-MLCK108, Anti-MLCK210, Anti-myosin, light polypeptide kinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYLK(4638)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CTQCLQHPWLMKDTKNMEAKKLSKDRMKKYMARRKWQKTGNAVRAIGRLSSMAMISGLSGRKSSTGSPTSPLNAEKLESEEDVSQAFLEAVAEEKPHVKP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable