WH0001474M1
Monoclonal Anti-CST6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-cystatin E/M
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CST6(1474)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RPQERMVGELRDLSPDDPQVQKAAQAAVASYNMGSNSIYYFRDTHIIKAQSQLVAGIKYFLTMEMGSTDCRKTRVTGDHVDLTTCPLAAGAQQEKLRCDFEVLVVPWQNSSQLLKHNCVQM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)