WH0000398M1
Monoclonal Anti-ARHGDIG antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) gamma
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGDIG(398)
Immunogen
Sequence
MLGLDACELGAQLLELLRLALCARVLLADKEGGPPAVDEVLDEAVPEYRAPGRKSLLEIRQLDPDDRSLAKYKRVLLGPLPPAVDPSLPNVQVTRLTLLSEQAPGPVVMDLTGDLAVLKDQVFVLKEGVDYRVKISFKVHREIVSGLKCLHHTYRRGLRVDKTVYMVGSYGPSAQEYEFVTPVEEAPRGALVRGPYLVVSLFTDDDRTHHLSWEWGLCICQDWKD
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable