Merck
W3010
Sigma-Aldrich
Water-[3H]
extent of labeling: 25 mCi per g
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
25 mCi per g
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[3H]O[3H]