Merck
V7509
Nunc® CryoTubes®
capacity 1 mL, Internal thread, conical bottom (self-standing star-foot), pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
Synonym(e):
cryogenic tubes, cryogenic vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121704
NACRES:
NB.22
Materialien
colorless tube
conical bottom (self-standing star-foot)
polypropylene
polypropylene tube
Beschreibung
cryogenic vial, 1.0 mL, internal thread, conical bottom, starfoot, free standing, 2000/cs
Sterilität
sterile (with writing area)
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Internal thread
internal thread; screw cap
Verpackung
pack of 2000 ea (4 x 500 ea)
pack of 50
Hersteller/Markenname
Nunc 377224
Parameter
-150 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × Durchm.
42 mm × 12.5 mm
Kapazität
1 mL
Röhrchendurchm.
12.5 mm
Arbeitsvolumen
1.0 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Für den kryogenen Transport und die Lagerung von biologischem Material
  • Entspricht den IATA-Anforderungen für den Transport diagnostischer Präparate
  • Nicht-zytotoxische, nicht-mutagene Ausgangsmaterialien und pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Geringe Zelladhäsion und geringe Proteinbindung
  • Zertifizierte DNase- und RNase-freie Röhrchen für genomische Anwendungen
  • Steril (SAL 10-6) für maximale Gewährleistung von Sterilität auf dem Markt
  • Röhrchen mit Innengewinde, geeignet für die Lagerung bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff
  • Röhrchen mit Außengewinde, geeignet für die Lagerung von der allgemeinen Kühlung (+4 °C) bis hin zur Dampfphase von Flüssigstickstoff *Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex™-Röhrchen verwendet werden.
*Bei extremen Lagerungsbedingungen wie etwa in der Flüssigphase von Stickstoff müssen CryoFlex-Röhrchen verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries