Fortfahren mit
V1007
Vanderzant Vitaminmischung für Insekten
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Insekten-Vitaminmischung, Vitaminmischung Vanderzant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
171,00 €
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
896,00 €
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
3.110,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
171,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
Vanderzant-Vitaminmischung für Insekten wurde in Folgendem verwendet:
  • modifizierte Lygus sp.-Nahrung für die Aufzucht von Nezara viridula[1]
  • künstliche Nahrung zum Analysieren der Vorliebe und des Entwicklungsverhaltens von Drosophila suzukii[2]
  • chemisch definierte Nahrung zum Untersuchen des Einflusses von Ernährung und Umgebung auf das Darmmikrobiom von Feldgrillen[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I726724381C24405C
description
Animal-component free, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
description
Protein-free, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
light orange
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)