U3885
UK-78282 monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[(Diphenylmethoxy)methyl]-1-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-piperidine monohydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COc1ccc(CCCN2CCC(CC2)COC(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C29H35NO2.ClH/c1-31-28-16-14-24(15-17-28)9-8-20-30-21-18-25(19-22-30)23-32-29(26-10-4-2-5-11-26)27-12-6-3-7-13-27;/h2-7,10-17,25,29H,8-9,18-23H2,1H3;1H
InChIKey
ZZSQARULZYQMIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offer many products related to potassium channels for your research needs.