Merck
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
aqueous solution (containing 2% ethanol)
Kennzeichnungsgrad
45-60 mCi per mmol
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N[14C](=O)NC=C1
Verpackung
serum bottle