Merck
U3876
Sigma-Aldrich
Undecansäure-ethylester
~99%
Synonym(e):
Ethylundecanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
~99%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves