TRUEDEXS
TrueGel3D Polymer
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
About This Item
Empfohlene Produkte
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Contains dextrose polymer functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
- Degradable polymer
Komponenten
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Artikel
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protokolle
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation