Wichtige Dokumente
T7075
TIPP-Ψ
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
H-Tyr-Tic(CH2NH)-Phe-Phe-OH
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
(mass spec confirms mol. wt.)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2CN[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable